SLM-246
Minimum Essential Medium Eagle/F12 complete medium
MEM/F-12 1:1 mixture, with non-essential amino acids, ʟ-glutamine and 10% US origin FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
EMEM, MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MEM / F12 Complete Medium, with NEAA, 2mM L-Glut and 10% FBS, 1:1 mixture of MEM medium and Ham′s F12 medium with NEAA, 2mM L-glutamine and 10% U.S. origin FBS
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Qualità
Osmolality= 281-312
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/Red Clear Liquid
Cell Line Tested= SH-SY5Y Human Neuroblast
Esclusione di responsabilità
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1