Documenti fondamentali
SKBM02560
Millipore
Membrana Strat-M®, modello per test di diffusione transdermica, 25 mm
Strat-M®, filter diam. 25 mm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PES
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Strat-M®
Diam. filtro
25 mm
Spessore
300 μm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: SKBM
Membrana Strat-M per esaminare la diffusione transdermica
Prova la predittività senza pari della membrana Strat-M – un modello sintetico, non animale per esaminare la diffusione transdermica, predittivo delle diffusione nella cute umana senza variabilità tra i lotti né limitazioni nella sicurezza e nella conservazione.
La membrana Strat-M è progettata per lo screening di:
•Principi attivi farmaceutici (API)
•Composti cosmetici attivi
•Formulazioni
•Prodotti per l′igiene personale
•Pesticidi e sostanze chimiche
Correlazione con la cute umana
La membrana Strat-M è predittiva della diffusione nella cute umana per un′ampia gamma di composti e formulazioni. Con lo strumento di correlazione dei composti si comprende l′efficienza della membrana Strat-M.
Dati riproducibili sulla diffusione:
Non è necessario ripetere il test all′arrivo di ogni nuovo lotto di cute in laboratorio. L′elevata coerenza del materiale di costruzione della membrana Strat-M consente di confrontare i dati sulla diffusione ottenuti oggi con quelli che si produrranno la prossima settimana o il mese prossimo.’ Inoltre la coerenza tra i lotti aggiunge chiarezza ai dati dei test, semplificando l′analisi.
Sensibile agli intensificatori
La membrana Strat-M mostra permeabilità differenziale in presenza di intensificatori ed è compatibile con i formati comuni delle formulazioni, per cui si addice all′uso durante l′ottimizzazione delle formulazioni
Massima comodità sperimentale
La membrana Strat-M è stata progettata tenendo presente la comodità. La membrana Strat-M si conserva a lungo anche in magazzino per cui approvvigionamento e conservazione non sono un problema. Ogni membrana è confezionata singolarmente come un disco pretagliato e non necessita di idratazione prima dell′uso. È sufficiente estrarre il disco dalla busta e caricarlo in una cella di Franz.
Applicazioni
La membrana Strat-M è un modello sintetico, non animale per esaminare la diffusione transdermica, predittivo delle diffusione nella cute umana senza variabilità tra i lotti né limitazioni nella sicurezza e & nella conservazione.
Note legali
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
IN VITRO SKIN MODELS AS A TOOL IN OPTIMIZATION OF DRUG FORMULATION.
Flaten GE, Palac Z, Engesland A, Filipovic-Grcic J, Vanic Z, Skalko-Basnet N
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
IMPACT OF DIFFERENT VEHICLES FOR LASER-ASSISTED DRUG PERMEATION VIA SKIN: FULL-SURFACE VERSUS FRACTIONAL ABLATION.
Lee WR, Shen SC, Aljuffali IA, Li YC, Fang JY.
Pharmaceutical Research null
Membrane properties for permeability testing: Skin versus synthetic membranes
Haq A, Dorrani M, Goodyear B, Joshi V, Michniak-Kohn B.
International Journal of Pharmaceutics null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null