SCT276
BioTracker™ Green pH-Independent Autophagy Live Cell Probe
Human
Sinonimo/i:
autophagosome live cell probe, green AP live cell probe, green autophagosome probe, green autophagy probe
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BioTracker™ Green pH-Independent Autophagy Live Cell Probe,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 5 nmol
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3