SCT261
BioTracker™ Mitochondrial Lipid Peroxide Live Cell Ferroptosis Indicator
Human
Sinonimo/i:
mitochondria live cell probe, mitochondrial ferroptosis live cell probe, mitochondrial lipid peroxidation probe
About This Item
Prodotti consigliati
product name
BioTracker™ Mitochondrial Lipid Peroxide Live Cell Ferroptosis Indicator,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 15 μg
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3