SCT264
BioTracker™ Mitophagy Live Cell Probe
Human
Sinonimo/i:
mitochondrial degradation probe, mitophagy detection, mitophagy probe
About This Item
Prodotti consigliati
product name
BioTracker™ Mitophagy Live Cell Probe,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Confezionamento
vial of 15 μg
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
SPECTRAL PROPERTIES
λex: 530 nm
λem: 700 nm
A 100 uM stock solution of the mitophagy probe is created by dissolving 50 uL DMSO to one tube (5 ug) of mitophagy dye.
A typical working solution concentration is 1 nM.
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3