Key Documents
SCT150
Sigma-Aldrich
Saggio HTS della luciferasi di lucciola
Glow-type luciferase assay for the quantification of firefly luciferase gene expression in mammalian cells with signal half-life of about 3 hours
Sinonimo/i:
Firefly Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.84
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La luciferasi di lucciola è una proteina reporter molto usata per studiare la regolazione e la funzione genica e per lo screening di farmaci. Si tratta di un reporter genico molto sensibile, data l′assenza di attività luciferasica endogena nelle cellule o nei tessuti di mammifero. La luciferasi di lucciola è una proteina di 62.000 Dalton attiva come monomero e senza che siano necessarie successive modificazioni per la sua attività. L′enzima catalizza l′ossidazione ATP-dipendente della D-luciferina a ossiluciferina, con emissione luminosa centrata a 560 nm. La luce emessa in seguito alla reazione è direttamente proporzionale al numero di molecole di enzima luciferasi.
Tuttavia, l′emissione di luce dovuta alla reazione determina la formazione di adenil-ossiluciferina a livello della superficie dell′enzima, che ne determina l′autospegnimento. Ne consegue che l′emissione della luce ha un′emivita molto breve, con una cinetica di tipo “flash”. Il saggio HTS della luciferasi di lucciola contiene una miscela proprietaria di sostanze che modificano la reazione enzimatica producendo un segnale di maggior durata (luminescenza costante) perché previene la formazione di adenil-ossiluciferina a livello della superficie dell′enzima. Questo è un kit per il saggio omogeneo ad alta sensibilità del gene reporter della luciferasi di lucciola che permette di quantificare l′espressione della luciferasi di lucciola in cellule di mammifero caratterizzata da un′emivita del segnale di circa 3 ore. (Figura 2). I saggi della luciferasi di tipo “glow” emettono un segnale fluorescente meno intenso rispetto ai saggi di tipo “flash”. La sensibilità e il limite di rivelazione del saggio dipendono sia dai livelli di espressione nel sistema sperimentale in analisi sia dalla sensibilità del luminometro.
Applicazioni
Categoria della ricerca
Segnalazione cellulare
Saggio della luciferasi di lucciola
Saggio della luciferasi di tipo “glow” per la quantificazione dell′espressione del gene della luciferasi di lucciola in cellule di mammifero con emivita del segnale di circa 3 ore.
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Componenti
1) Tampone di analisi (CS224524): 1X100 mL
2) D-luciferina (CS224523): 1 X 25 mg
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il saggio HTS della luciferasi di lucciola a -80°C. I componenti del kit sono stabili per almeno sei mesi dalla data di ricevimento se conservati come raccomandato. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Low cost and high performing bioluminescent Firefly Luciferase and Renilla Luciferase assays for gene reporter and ATP cell viability experiments. Benefits of dual luciferase assays also discussed.