Documenti fondamentali
SCR140
Sigma-Aldrich
Miscela collagenasi/dispasi II priva di componenti di origine animale
Animal Free Collagenase/Dispase Blend II is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
Sinonimo/i:
MMP, Matrix metalloprotease, Dispase, Neutral Protease
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.78
Livello qualitativo
caseinase activity
≥2000 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥12,500 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Le collagenasi grezze sono ampiamente utilizzate nelle procedure enzimatiche di isolamento delle cellule primarie e di dissociazione dei tessuti. La maggior parte dei ricercatori utilizza preparazioni di collagenasi grezze, come i tipi I, II, III e IV, oppure collagenasi purificate cromatograficamente. È particolarmente adatta per la disaggregazione e la sottocoltura di tessuti, perché non danneggia le membrane cellulari. La miscela II di collagenasi/dispasi senza componenti animali di EMD Millipore è una miscela di collagenasi senza componenti animali, di tipo B, e di proteasi/dispasi neutra ed è destinata ad essere utilizzata quando si desidera una soluzione di dissociazione enzimatica più potente della collagenasi. Il prodotto viene preparato e purificato da colture cresciute in terreni completamente privi di componenti di origine animale; è stata ideata per i bioprocessi in cui è necessario evitare l′introduzione di agenti patogeni di origine animale, come BSE, TSE e altri virus dei mammiferi.
Origine del prodotto: isolato e purificato da colture di Clostridium histolyticum e Bacillus polymyxa prive di reagenti contenenti sostanze di origine animale.
Questo prodotto è realizzato in un ambiente certificato ISO9001:2008.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
La miscela II di collagenasi/dispasi senza componenti animali è una miscela di collagenasi senza componenti animali, di tipo B, e di proteasi/dispasi neutra ed è destinata ad essere utilizzata quando si desidera una soluzione di dissociazione enzimatica più potente della collagenasi.
Sottocategoria di ricerca
Enzimi & biochimica
Stato fisico
Il prodotto viene diafiltrato con acqua, filtrato su una membrana da 0,22 micron e liofilizzato in fiale.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C. Ulteriori diluizioni devono essere effettuate in un tampone e/o terreno idoneo addizionato di proteine, come DMEM con l'1% di albumina da siero umano o una proteina equivalente.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6