Key Documents
SCME001
Sigma-Aldrich
Kit completo di terreni di coltura EndoGRO-LS
Sinonimo/i:
Complete Media Kit, EndoGRO Complete Kit, EndoGRO Culture Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.32
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Descrizione generale
Le formulazioni dei terreni EndoGRO forniscono un ambiente di coltura cellulare ottimale per molti tipi di cellule endoteliali, tra cui le HUVEC, cellule endoteliali di aorta e altre cellule endoteliali umane dei grandi vasi sanguigni e microvascolari. Questi terreni di coltura hanno dimostrato la capacità di far crescere le cellule endoteliali a velocità pari o superiori a quelle dei terreni contenenti siero disponibili in commercio, pur mantenendo un'eccellente morfologia cellulare. I terreni sono confezionati in un involucro protettivo termoretraibile contro i raggi UV appositamente progettato per garantire una maggiore stabilità, che include un indicatore di temperatura che aiuta a prevenire la contaminazione. I terreni di coltura EndoGRO non contengono agenti antimicrobici né rosso fenolo, componenti che possono causare stress cellulare ed effetti di mascheramento che possono influenzare i risultati sperimentali. Sono disponibili quattro diverse formulazioni per le varie applicazioni e i requisiti delle colture cellulari.
Specificità
Coltura cellulare
Cellule endoteliali di tipo staminale
Applicazioni
Il kit completo di terreni di coltura EndoGRO-LS è concepito per la coltura a basso contenuto di siero di cellule endoteliali umane, HUVEC, cellule endoteliali dell'aorta & altre cellule endoteliali dei grandi vasi sanguigni. Non contiene VEGF.
Componenti
  • Terreno basale EndoGRO (SCME-BM)
  • Kit di supplemento (SCME001-S)
Stoccaggio e stabilità
Conservare il terreno basale (SCME-BM) a 2 - 8ºC. La speciale confezione protettiva contro i raggi UV salvaguarda il terreno di coltura EndoGRO dai danni causati dalla luce, tuttavia gli utilizzatori devono fare attenzione affinché il prodotto sia protetto da un'esposizione prolungata alla luce. Conservare il kit di supplemento (SCME001-S) a -20ºC.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.