Documenti fondamentali
SCC291
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di neuroblastoma SHSY-5Y Tet-On inducibile per l'alfa-sinucleina
Human
Sinonimo/i:
Linea cellulare di neuroblastoma SHSY-5Y Tet-On inducibile per l'alfa-sinucleina
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Nome del prodotto
Linea cellulare di neuroblastoma SHSY-5Y Tet-On inducibile per l'alfa-sinucleina,
Origine biologica
human
Confezionamento
pkg of >1X10⁶ vials
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
≤ − 140°C
Descrizione generale
La linea cellulare di neuroblastoma Tet-ON α-sinucleina inducibile SHSY-5Y serve come modello sia per la biologia dei neuroni dopaminergici sia per la patologia della α-sinucleina. Le cellule SHSY-5Y possono essere indotte, in seguito a trattamento con acido retinoico, a differenziarsi in cellule di tipo neuronale, consentendo studi sulla funzione e sul differenziamento neuronale. 4 Le cellule SHSY-5Y secernono catecolamine e servono quindi come modello per i neuroni dopaminergici. La linea cellulare TetON α-sinucleina inducibile SHSY-5Y ospita un costrutto di α-sinucleina inducibile mediante trattamento con doxiciclina, consentendo così una sovraespressione controllata di α-sinucleina prima o dopo il differenziamento neuronale. 5 Il costrutto include anche un repressore tet, che impedisce l'espressione di Leaky in assenza di induttore. Questa linea cellulare unica è un modello eccellente sia per la fisiologia cellulare di base della malattia di Parkinson che per lo sviluppo terapeutico.
Applicazioni
Il morbo di Parkinson, il più comune disturbo neurodegenerativo del movimento 1, è causato dalla progressiva degenerazione dei neuroni dopaminergici. Una patologia caratteristica del cervello dei pazienti col Parkinson è l'accumulo di aggregati mal ripiegati della proteina α-sinucleina. 2 Gli aggregati di α-sinucleina sono implicati anche nella demenza a corpi di Lewy e nell'Alzheimer. 3 Sebbene lo studio della patogenesi completa delle malattie neurodegenerative come il Parkinson richieda modelli animali, i modelli cellulari che riflettono aspetti distinti della patologia del Parkinson sono di grande valore per comprendere il carattere sfaccettato delle malattie neurodegenerative e utili per sviluppare trattamenti mirati.La linea cellulare di neuroblastoma Tet-ON α-sinucleina inducibile SHSY-5Y serve come modello sia per la biologia dei neuroni dopaminergici sia per la patologia della α-sinucleina. Le cellule SHSY-5Y possono essere indotte, in seguito a trattamento con acido retinoico, a differenziarsi in cellule di tipo neuronale, consentendo studi sulla funzione e sul differenziamento neuronale. 4 Le cellule SHSY-5Y secernono catecolamine e servono quindi come modello per i neuroni dopaminergici. La linea cellulare TetON α-sinucleina inducibile SHSY-5Y ospita un costrutto di α-sinucleina inducibile mediante trattamento con doxiciclina, consentendo così una sovraespressione controllata di α-sinucleina prima o dopo il differenziamento neuronale. 5 Il costrutto include anche un repressore tet, che impedisce l'espressione di Leaky in assenza di induttore. Questa linea cellulare unica è un modello eccellente sia per la fisiologia cellulare di base della malattia di Parkinson che per lo sviluppo terapeutico.Origine La linea cellulare -sinucleina Tet-ON inducibile SHSY-5Y è trasfettata in modo stabile con un costrutto contenente una cassetta di cDNA di -sinucleina e un promotore CMV sotto il controllo dell'elemento di risposta Tet-ON. 5 La linea cellulare parentale SHSY-5Y deriva da un neuroblastoma metastatico di una donna di 4 anni. 6Bibliografia1. Falkenburger BH, Saridaki T, Dinter E. J Neurochem 2016;139 (Suppl 1):121-130.2. Balestrino R, Schapira AHV. Eur J Neurol 2020; 27(1):27-42.3. Twohig D, Nielsen HM. Mol Neurodegener 2019; 14(1):23. 4. Agholme L et al. J Alzheimer′s Dis 2010; 20(4):1069-1082.5. Vasquez V, Mitra J, Perry G, Rao KS, Hegde ML. J Alzheimer′s Dis 2018; 66(2):453-460.6. Biedler JL, Helson L, Spengler BA. Cancer Res 1973; 33(11):2643-2652.
• Ogni vial contiene ≥ 1X10⁶ cellule vitali.• Le cellule di neuroblastoma Tet-ON -sinucleina inducibili SHSY-5Y sono state verificate come di origine umana e negative alla contaminazione interspecie di ratto, criceto cinese, criceto dorato e primate umano e non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination Clear del Charles River Animal Diagnostic Services. • Le cellule sono risultate negative al test per la presenza di agenti infettivi eseguito con un pannello Human Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.• Le cellule sono risultate negative alla contaminazione da micoplasmi.
Caratteristiche e vantaggi
La linea cellulare di neuroblastoma Tet-ON α-sinucleina inducibile SHSY-5Y serve come modello sia per la biologia dei neuroni dopaminergici sia per la patologia della α-sinucleina.
Stoccaggio e stabilità
Le cellule vanno conservate in azoto liquido fino al momento dell′uso. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Altre note
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3