Documenti fondamentali
SAMP2HNNB
Millipore
Filtri Millex per sistema Samplicity® G2
Nylon, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,45 μm nylon, Filtri da siringa Millex-HN
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Samplicity®
Caratteristiche
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Samplicity®
Parametri
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.5 cm2
Volume
1.7 mL
Colore
purple
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Punto di bolla
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HN
Panoramica dei filtri Millex per il sistema Samplicity G2
• Il sistema di filtrazione Samplicity G2 consente di filtrare sotto vuoto fino a 8 campioni in contemporanea, direttamente nelle provette per HPLC
• I filtri Millex per il sistema Samplicity G2 includono imbuti adattatori e filtri Millex da 33 mm
• Il sistema Samplicity G2 è ergonomicamente vantaggioso rispetto alla filtrazione manuale con siringa
• Disponibili con pori da 0,20 µm e 0,45 µm e con membrane Durapore in PVDF, Millipore Express PLUS in PES o in nylon
Disponibili in 2 formati:
codice SKU che termina in NB (-------NB): 250/conf.
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000 dispositivi (4 confezioni da 250 )
Applicazioni:
HPLC; filtrazione di campioni viscosi o ricchi di particolato prima dell'HPLC
Applicazioni
Cura diretta del paziente: no
Questo filtro da siringa da 33 mm con membrana in nylon idrofilo per la filtrazione non sterilizzante sul sistema Samplicity G2 ha pori di 0,45 µm ed è impiegato nella preparazione di soluzioni acquose & organiche prima dell'analisi cromatografica o con altre tecniche strumentali.
Confezionamento
Non sterile
Componenti
Filtro Millex e imbuto per un riempimento agevole
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: viola
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Contenuto correlato
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.