Documenti fondamentali
S7806
Sigma-Aldrich
Kit CpG WIZ Prader-Willi/Angelman - Saggio di PCR metilazione-specifica (MSP)
The CpG WIZ Prader-Willi/Angelman Amplification Kit is used for determining the methylation status of this region by methylation-specific PCR (MSP).
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.31
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
CPGWIZ
Chemicon®
tecniche
PCR: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
genomic analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... NIPA1(123606)
Descrizione generale
Nelle isole CpG dell′SNRPN (small nuclear ribonucleoprotein-associated polypeptide N), un gene candidato per la sindrome Prader-Willi/Angelman, c′è un sito che viene metilato in maniera differenziale. Normalmente, questo sito è metilato e inattivo sull'omologo materno e non metilato e trascrizionalmente attivo sull'omologo paterno. Nei campioni prelevati da individui con sindrome Prader-Willi, è presente solo l'allele metilato, mentre i campioni di individui con sindrome di Angelman (AS) contengono solo l'allele non metilato. Il kit CpG WIZ Prader-Willi/Angelman Amplification viene utilizzato per determinare lo stato di metilazione di questa regione mediante PCR metilazione-specifica (MSP). Esso contiene primer specifici per l′isola CpG sul gene SNRPN. I parametri della PCR sono stati messi a punto in modo che entrambi i set di primer del kit amplifichino il templato nelle stesse condizioni. È incluso anche il DNA genomico di controllo normale, che genererà un prodotto con entrambi i set di primer.
La PCR metilazione-specifica (MSP) è una nuova tecnica che consente di individuare in modo sensibile la presenza di anomalie nella metilazione di un gene, utilizzando piccoli quantitativi di DNA (Herman, 1996). Questa tecnica sfrutta una reazione iniziale di modifica del DNA mediante bisolfito, seguita dall'amplificazione (PCR) con primer specifici in grado di distinguere il DNA metilato da quello non metilato.
Applicazioni
Principi della tecnica
L′uso dei kit per la modificazione del DNA CpGenome DNA (N° Cat. S7820) o CpGENOME Fast DNA (N° Cat. S7824), facilita la reazione iniziale di modifica al DNA mediante bisolfito, mentre il kit di amplificazione CpG WIZ MGMT contiene i reagenti necessari per le reazioni di amplificazione gene-specifiche.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Yen-Liang Liu et al.
Biophysical journal, 111(10), 2214-2227 (2016-11-17)
Whereas important discoveries made by single-particle tracking have changed our view of the plasma membrane organization and motor protein dynamics in the past three decades, experimental studies of intracellular processes using single-particle tracking are rather scarce because of the lack
Yen-Liang Liu et al.
Cancers, 11(12) (2019-12-07)
Advanced prostate cancer is a very heterogeneous disease reflecting in diverse regulations of oncogenic signaling pathways. Aberrant spatial dynamics of epidermal growth factor receptor (EGFR) promote their dimerization and clustering, leading to constitutive activation in oncogenesis. The EphB2 and Src