S7113
Soluzione di DAPI/antisbiadimento, pronta all′uso
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
DAPI: 4′, 6-diammino-2-fenilindolo dicloridrato. Soluzione antisbiadimento: p-fenilendiammina e glicerolo il soluzione PBS. 0,4μg/mL di DAPI sospesi nella soluzione antisbiadimento. Il prodotto è pronto per essere aggiunto a colture di cellule o vetrini fissati.
Applicazioni
Colorante nucleare fluorescente che serve per controcolorare tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina, cromosomi in metafase o nuclei in interfase ibridizzati con sonde rivelate mediante fluoresceina o coloranti equivalenti. La soluzione antisbiadimento previene la perdita permanente di fluorescenza o lo spegnimento del segnale fluorescente da fotosbiancamento ed esposizione prolungata a fonti luminose ad alta intensità.
Il DAPI si lega al solco minore del DNA a livello dei cluster di AT e preferenzialmente al DNA a doppio filamento (Biochemistry 26:4545, 1987).
Materiali forniti
Ogni microprovetta contiene 1 mL di soluzione di DAPI/antisbiadimento
Avvertenze e precauzioni
Il DAPI è un potenziale cancerogeno. La soluzione antisbiadimento è una potenziale tossina ed è irritante. Usare la massima cautela. Evitare il contatto con occhi, cute e membrane mucose. Usare la massima cautela. Durante la manipolazione, indossare guanti e camice da laboratorio. Attenersi alle linee guida del proprio istituto in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Mantenere la microprovetta ben chiusa e limitarne l'esposizione alla luce.
Prodotti correlati
Soluzione antisbiadimento S7114
Soluzione di ioduro di propidio S7109
Soluzione di ioduro di propidio/antisbiadimento S7112
Il DAPI si lega al solco minore del DNA a livello dei cluster di AT e preferenzialmente al DNA a doppio filamento (Biochemistry 26:4545, 1987).
Materiali forniti
Ogni microprovetta contiene 1 mL di soluzione di DAPI/antisbiadimento
Avvertenze e precauzioni
Il DAPI è un potenziale cancerogeno. La soluzione antisbiadimento è una potenziale tossina ed è irritante. Usare la massima cautela. Evitare il contatto con occhi, cute e membrane mucose. Usare la massima cautela. Durante la manipolazione, indossare guanti e camice da laboratorio. Attenersi alle linee guida del proprio istituto in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Mantenere la microprovetta ben chiusa e limitarne l'esposizione alla luce.
Prodotti correlati
Soluzione antisbiadimento S7114
Soluzione di ioduro di propidio S7109
Soluzione di ioduro di propidio/antisbiadimento S7112
Stato fisico
Liquido in PBS, pH 8,0, contenente glicerolo ~50% e 0,4μg/mL di DAPI e fenilendiammina 2-7 mM.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a -20 ºC in aliquote non diluite al massimo per 1 anno dalla data di ricevimento. Tenere al riparo dalla luce
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Effects of RGDS sequence genetically interfused in the silk fibroin light chain protein on chondrocyte adhesion and cartilage synthesis.
Biomaterials null
Creation of Biofunctionalized Micropatterns on Poly(methyl methacrylate) by Single-Step Phase Separation Method.
ACS Applied Materials & Interfaces null
Observation of chondrocyte aggregate formation and internal structure on micropatterned fibroin-coated surface.
Bio-medical materials and engineering null
Stem cell research & therapy, 11(1), 45-45 (2020-02-06)
Mesenchymal stromal cell (MSC) stemness capacity diminishes over prolonged in vitro culture, which negatively affects their application in regenerative medicine. To slow down the senescence of MSCs, here, we have evaluated the in vitro effects of 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR), an
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-15)
Cell migration requires the coordination of multiple signaling pathways involved in membrane dynamics and cytoskeletal rearrangement. The Arf-like small GTPase Arl4A has been shown to modulate actin cytoskeleton remodeling. However, evidence of the function of Arl4A in cell migration is