Documenti fondamentali
S2GPT01RE
Millipore
Unità filtranti da bottiglia Steritop® Millipore® per la filtrazione sottovuoto
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGPT01RE, Unità filtrante Steritop per bottiglia con collo filettato
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Steritop®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
74 mm
Capacità
150 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
150 mL
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I sistemi filtranti Stericup® e Steritop® consentono di lavorare con semplicità e di filtrare in tutta sicurezza.
Si servono di affidabili membrane dalle alte prestazioni per un'ottimale filtrazione sterilizzante di reagenti, tamponi e terreni di laboratorio. Questi dispositivi uniscono portate e rendimenti eccellenti a un ridotto adsorbimento aspecifico e a un design stabile e smussato.
Questa unità filtrante da bottiglia Steritop® di 150 mL di capacità con membrana filtrante in polietersolfone (PES) da 0,22 μm può essere utilizzata con bottiglie da vuoto con collo di 45 mm.
Questo articolo è la diretta sostituzione dell′articolo SCGPT02RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono stati ideati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e per massimizzare, nello stesso tempo, il flusso; possono essere utilizzati per la filtrazione sterilizzante sotto vuoto di soluzioni acquose come terreni di coltura e fluidi biologici.
  • terreni per la coltura di tessuti, +/- additivi
  • tamponi
  • soluzioni biologiche
Solo per fini di ricerca
Caratteristiche e vantaggi
L'identificazione del prodotto, ben visibile sull'imbuto filtrante Steritop®, espone chiaramente le caratteristiche della membrana quali composizione e dimensione dei pori, consentendo di scegliere rapidamente l'unità appropriata per la propria applicazione.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany