Documenti fondamentali
RTHYMAG-30K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per tiroide di ratto MILLIPLEX® - saggio endocrino multiplex
The analytes available for this multiplex kit are: TSH, T3, T4.
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
sensitivity: 2255 pg/mL
(T4)
sensitivity: 284 pg/mL
(T3)
sensitivity: 38 pg/mL
(TSH)
standard curve range: 41-10,000 pg/mL
(TSH & T3)
standard curve range: 823-200,00 pg/mL
(T4)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
L′ormone tireostimolante (TSH), secreto dall′ipofisi anteriore, regola la sintesi e la secrezione di T3 e T4. These thyroid hormones play critical roles in the regulation of energy balance, metabolism of carbohydrates, fatty acids and proteins. Thyroid hormones are critical to the development of the central nervous and skeletal systems. The simultaneous monitoring of all three hormones can be of great value when researching disease models and therapeutic response.
Il gruppo di microsfere MILLIPLEX® Complement Panel 2 è un kit sestuplo da usare per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti analiti in campioni di siero, plasma o supernatante di coltura: T3 (competitive assay), T4 (competitive assay), and TSH. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail standard liofilizzato e due controlli di qualità per saggio interno e può misurare fino a 38 campioni in duplicato.
La piattaforma Luminex® xMAP® usa un formato di saggio immunologico con microsfere magnetiche per una velocità e una sensibilità ideali al fine di effettuare simultaneamente il rilevamento quantitativo di più analiti, migliorando notevolmente la produttività senza perdere il prezioso volume del campione.
Tipo di gruppo: endocrina
Specificità
Reattività crociata
Tra gli analiti del gruppo la reattività crociata è risultata assente o trascurabile.
Applicazioni
  • Analiti:
  • 25 μL per pozzetto di siero o plasma non diluito; i campioni di colture cellulari/tissutali possono richiedere la diluizione in un terreno di controllo appropriato.
  • NOTA: tutta la notte (16-18 ore) at 2-8 °C.
  • Categoria di ricerca:
  • metabolismo
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Altre note
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
The prospective protective effect of selenium nanoparticles against chromium-induced oxidative and cellular damage in rat thyroid.
Hassanin, KM; Abd El-Kawi, SH; Hashem, KS
International journal of nanomedicine null
Giulia Di Dalmazi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(5), 1350-1362 (2019-01-25)
MYMD-1 is a synthetic derivative of tobacco alkaloids, compounds that possess immunoregulatory properties and have been linked to the epidemiological observation that smoking reduces the odds of developing thyroid Abs and hypothyroidism. To assess the effect and mechanism(s) of the
Rauf Latif et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 706101-706101 (2021-07-20)
The synergistic activation of transcription factors can lead to thyroid progenitor cell speciation. We have previously shown in vitro that mouse or human stem cells, expressing the transcription factors NKx2-1 and Pax8, can differentiate into thyroid neo-follicular structures (TFS). We
Sangho Yu et al.
eLife, 7 (2018-05-16)
The adipokine leptin acts on the brain to regulate energy balance but specific functions in many brain areas remain poorly understood. Among these, the preoptic area (POA) is well known to regulate core body temperature by controlling brown fat thermogenesis
Mirjam Kowallick et al.
Frontiers in pediatrics, 9, 723928-723928 (2021-11-23)
Introduction: High oxygen concentrations have been identified as one factor contributing to the pathogenesis of the retinopathia of prematurity, chronic lung disease of the preterm infant and preterm brain injury. Preterm infants also show short- and long-term alterations of the
Contenuto correlato
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.