Documenti fondamentali
RCHFA4VP1
Millipore
Protocollo di convalida del sistema RCS® High Flow Touch
A4 Format, Microbial Air Sampler Validation Guide
Sinonimo/i:
Protocollo di convalida del campionatore dell’aria, Protocollo di convalida del campionatore microbiologico dell’aria
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
RCS®
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
industrial qc
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch Microbial Air Samplers.
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il protocollo di convalida del sistema RCS® High Flow Touch è una guida pronta all′uso pensata per la qualificazione dei campionatori microbiologici dell′aria RCS® High Flow Touch prima di passare ai test di routine. Prende in esame la qualifica dell′installazione, la qualifica operativa e la qualifica delle prestazioni. Il monitoraggio dell′aria è una procedura di controllo assai critica prevista dagli enti regolatori al fine di assicurare la qualità del prodotto all′interno delle camere bianche.
Il protocollo di convalida in formato A4 assicura la conformità regolatoria dei campionatori dell′aria e garantisce un funzionamento regolare.
Applicazioni
Il protocollo di convalida del sistema RCS® High Flow Touch viene utilizzato per la convalida dei campionatori microbiologici dell′aria RCS® High Flow Touch, a garanzia di prestazioni regolari e della conformità a norme e regolamentazioni.
Note legali
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany