QIA120
Calpain Activity Assay Kit, Fluorogenic
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 96 tests
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 96-well plate(s)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell lysate
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Componenti
Attenzione
Specifiche
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Calpain 1
Altre note
Glading, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 23908.
Ishikara, I., et al. 2000. Neurosci. Lett.279, 97.
Nakagawa, T. and Yuan, J. 2000. J. Cell Biol.150, 887.
Pariat, M., et al. 2000. Biochem. J.345, 129.
Pink, J.J., et al. 2000.Exp. Cell Res.255, 144.
Wang, K.K. 2000. Trends Neurosci.23, 20.
Reddy, R.K., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 28476.
Leist, M., et al. 1998. Mol. Pharmacol.54, 789.
Melloni, E., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 12827.
Villa, P.G., et al. 1998. J. Cell Sci.111, 713.
Wood, D.E., et al. 1998. Oncogene17, 1069.
Kubbutat, M.H. and Vousden, K.H. 1997. Mol. Cell Biol.17, 460.
Molinari, M. and Carafoli, E. 1997. J. Membr. Biol.156, 1.
Sorimachi, H., et al. 1997. Biochem. J.328, 721.
Squier, M.K. and Cohen, J.J. 1997. J. Immunol.158, 3690.
Aoki, K., et al. 1986. FEBS Lett.205, 313.
Ohno, S., et al. 1986. Nucleic Acid Res.14, 5559.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3