Documenti fondamentali
PX1830
Supelco
2-Propanol
≥99% (GC), suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-661-7
Nome del prodotto
2-Propanolo,
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezze
≤0.5% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as a dehydrating fluid and for microwave oven applications.
Risultati analitici
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.5% max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Propanolo anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-Propanolo
2-Propanolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570428
2-Propanolo
2-Propanolo Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
109827
2-Propanolo
2-Propanolo for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-Propanolo