PC234L
Anti-Vasopressin Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Avp(24221)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (1:400-1:800, Cy3; 1:2000-1:4000, Bn-SA/HRP)
Immunofluorescence (1:200-1:400)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Rat hypothalamus
Altre note
Hokfelt, T., et al. 1987. Experientia Suppl.56, 154.
WGK 1