Key Documents
PBHK15005
Millipore
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
150 mm
Superficie filtrante
177 cm2
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1