OP29L
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
lyophilized, clone PAb240, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-p53 antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAb240, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
hamster, rat, mouse, bovine, chicken, human
Non deve reagire con
Xenopus
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma
Altre note
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
WGK 1