OP15
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) Mouse mAb (3B5)
liquid, clone 3B5, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2-3 g/ml, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/sample, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, pressure cooker, heat or trypsin pre-treatment required, see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Altre note
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory 2, 215.