OP115
Anti-MDM2 (Ab-2) Mouse mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Murine Double Minute Chromosome-2, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Murine Double Minute Chromosome-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A10, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDM2(4193)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (2 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
A549 cells or most tissues
Altre note
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Chen, J., et al. 1993. Mol. Cell Biol.13, 4107.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO. J.10, 1565.