NY4104700
Filtri a membrana in nylon con pori da 41,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
50 μm
Dimensione pori
31 % porosity
41.0 μm pore size
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla componentistica nel settore automotive
Applicazioni
- Raccolta di alghe e di cellule
- Analisi delle particelle
- Filtrazione di particelle di grandi dimensioni
- Studi tossicologici e screening di farmaci su C. elegans e zebrafish
- Filtro del fondo per i sistemi di imaging delle particelle
- Prefiltrazione di solventi
Monitoraggio delle vernici