Documenti fondamentali
HNWP02500
Millipore
Filtri a membrana in nylon con pori da 0,45 μm
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Descrizione
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
170 μm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Punto di bolla
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HNWP
I filtri in nylon sono compatibili con un′ampia varietà di solventi. Sono disponibili due tipologie di filtro: 1) filtri a membrana di Nylon con pori tra 0,20 e 1,2 µm, e 2) filtri a rete intrecciata con apertura delle maglie da 5 a 180 µm.
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla componentistica nel settore automotive
Tipo di filtro: filtro a schermo
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni
  • Rimozione di particelle
  • Analisi di particelle