Documenti fondamentali
MXSMKFS48
Millipore
Cassetta con agar KF per Streptococcus
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Piastre preriempite Milliflex®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
agenzia
International standards
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Stato
plate (pre-poured agar)
Durata
6 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
Colore
clear purpleslightly opalescent
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis®
fecal bacteria: Streptococcus spp.
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le cassette Milliflex® sono terreni a base di agar pronti all′uso con il sistema Milliflex® o Milliflex Oasis® per una comoda, rapida e affidabile determinazione della carica batterica. La cassetta di agar preriempita aiuta a snellire il flusso di lavoro della determinazione della contaminazione microbica con assicurazione della qualità ed evitando i rischi di contaminazione esogena. Ogni piastra è formata da 3 pezzi che contengono circa 10 mL di terreno. KF Strep Agar è progettato per il recupero di Enterococci (streptococchi fecali) trovati in vari tipi di acque. Maltosio e lattosio sono una fonte di energia e la sodio azide è l′agente selettivo. Il violetto di bromocresolo (colorante indicatore) diventa giallo quando si produce un acido e il TTC è un indicatore redox che determina una colorazione rosso cupa delle colonie di enterococchi come risultato della riduzione del tetrazolio in un colorante azoico acido.
Applicazioni
La cassetta Milliflex® preriempita con KF Strep Agar è usata nella determinazione della carica batterica e nell′analisi microbiologica generale di acqua, acqua di scarico e prodotti caseari. È usato diffusamente nell′industria farmaceutica, cosmetica e di produzione della birra.
Specifiche
Analisi dei limiti microbici secondo la Farmacopea Statunitense XXII
Terreno di coltura
KF Streptococcus
Risultati analitici
Le colonie di streptococchi appaiono rosse o rosa circondate da una zona gialla.
Microrganismi da ricercare: Streptococchi fecali
Microrganismi utilizzati per il CQ
S. faecalis (ATCC 29212)
E. coli (ATCC 8739) e E. aerogenes (ATCC 49701) come controllo negativo
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2