MXHAWG124
Imbuto Milliflex®
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis with the Milliflex® system
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
Parametri
100 mL sample volume
Capacità
100 mL
Diam. filtro
51 mm
Capacità imbuto
100 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3