MSSCNVX00
Piastre Multiscreen® a 96 pozzetti, fondo pieno
V-bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Sinonimo/i:
Piastra MultiScreen® a 96 pozzetti
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom clear polystyrene plate
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Confezionamento
pkg of 100 plates
Dimens. piastra
96 wells
Descrizione generale
Le micropiastre Multiscreen® in polistirene sono compatibili con le più comuni piattaforme di analisi biochimiche, compresi i sistemi automatizzati per la manipolazione dei liquidi, i lettori di micropiastre e altri dispositivi compatibili con le micropiastre. Le micropiastre in polistirene sono adatte per una serie di analisi biochimiche, oltre che per la preparazione e la conservazione di campioni.
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Compatibile con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany