Key Documents
MPXCAL-K25
Millipore
Kit di taratura per sistema MAGPIX, per 25 utilizzi
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
Nome Commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Descrizione generale
Per garantire il corretto funzionamento del sistema a vantaggio dell′accuratezza dei dati, a intervalli regolari è necessario sottoporre tutti gli strumenti xMAP a taratura e a prove per la verifica delle prestazioni. Per la taratura dello strumento MAGPIX sono disponibili un kit di taratura e un kit di verifica, ciascuno dei quali permette 25 utilizzi.
Applicazioni
Da usare con il sistema MAGPIX®
Altre note
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Note legali
MAGPIX system is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1