40-50030
Liquido di trasmissione MAGPIX® PLUS, 4 PZ
Sinonimo/i:
Liquido di trasmissione, Liquido di trasmissione MAGPIX PLUS, 4 PZ, Luminex, MPXDF4PK, magpix
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 4 pack, 700 mL each
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.