Documenti fondamentali
MIXU200L102
Millipore
Sistema di miscelazione Mobius® da 200 L su carrello, non incamiciato
unjacketed
Sinonimo/i:
Carrello per miscelatore Mobius® da 200L
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiali
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Livello qualitativo
Parametri
4-40 °C temperature
Altezza
131 cm (51.6 in.)
Larghezza
93.8 cm (36.9 in.)
Spessore
79.4 cm (31.3 in.)
Peso
220 kg (485 lb)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio