Documenti fondamentali
MIX0200L107
Millipore
Motore per miscelatore monouso Mobius®
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Parametri
≤400 rpm speed (to be validated for each process)
≤500 rpm speed (to be validated for each process)
4-40 °C temperature
Livello qualitativo
Altezza
10.2 cm (4 in.)
Larghezza
15.5 cm (6.1 in.)
Lungh. cavo
300 cm (118.1 in.)
Spessore
15 cm (5.9 in.)
Peso
4.9 kg (10.8 lb)
Assorbimento di potenza
300 W (max.)
Raccordi
Hummel connector
Compatibilità
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Specifiche
Classe IP 67
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany