Documenti fondamentali
MIX0200LB05
Millipore
Gruppo di miscelazione monouso Mobius® MIX200L (Bronzo)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiali
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (process)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
polyethylene ports (bung)
polypropylene impeller(s)
polysulfone clamp(s) (pinch)
polysulfone connections (CPC)
silicone tubing
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Mobius®
Altezza
84 cm (33 in.)
Larghezza
63.5 cm (25 in.)
Spessore
63.5 cm (25 in.)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany