Documenti fondamentali
MFGL20SF3
Millipore
Capsule Millipak® per riempimento finale, filtro Durapore® da 0,22 µm
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Millipak® Final Fill 200
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany