Documenti fondamentali
MPHL20CF3
Millipore
Capsule Millipak® con membrana Durapore® da 0,45 µm
Millipak® 200, filtration area 1000 cm2, matrix Durapore®
Sinonimo/i:
Gamma Compatible Millipak -200 Filter Unit 0.45 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Millipak® 200
Caratteristiche
gamma compatible
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Parametri
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
100 L process volume
19 L/min flow rate at 3.2 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
6.0 in.
Larghezza
3.0 in.
Superficie filtrante
1000 cm2
Diam. connessione ingresso
3/4 in.
Diam. connessione uscita
3/4 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
Punto di bolla
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Confezionamento
Doppio sacchetto ad apertura facilitata
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli da 90 min in autoclave a 123 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥200 mL d′acqua
Estraibili (gravimetria): dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany