Documenti fondamentali
MERSSTX01
Millipore
Elettrodi di ricambio, 1 coppia
Sinonimo/i:
Elettrodi di ricambio, Set di elettrodi
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) misura in maniera affidabile il potenziale di membrana e la resistenza elettrica di cellule epiteliali in coltura. Questo apparecchio fornisce misure qualitative dello stato di salute di un monostrato cellulare e misure quantitative della confluenza cellulare. Il pellet di argento/cloruro d′argento (Ag/AgCl) che riveste entrambe le punte dell′elettrodo misura la tensione. Le piccole dimensioni degli elettrodi permettono di misurare agevolmente la resistenza e la tensione trans-epiteliale delle cellule cresciute su membrane microporose. Gli accessori includono un set di elettrodi di ricambio (fissi), un set di elettrodi regolabili e un set di elettrodi speciali da usarsi con le piastre ad inserti Millicell-96.
Caratteristiche & vantaggi:
- Strumento portatile che entra nelle cappe a flusso laminare
- Le misure non compromettono la sterilità e non danneggiano le cellule sulla membrana
- Ampiamente citato e raccomandato nei protocolli di coltura delle cellule epiteliali
Applicazioni:
- determinazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER), valutazione dello stato di salute di monostrati cellulari, misure quantitative della confluenza
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany