09-274
Anti-PEAK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
NKF3 kinase family member, Sugen kinase 269
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEAK1(79834)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
FG Nonstim /Nonstrvd lysate
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1