MABX8271
Anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Antibody, (1mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Hepatitis B surface antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1, monoclonal
Reattività contro le specie
hepatitis B virus (surface antigen), virus
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Infectious Diseases