MABX7632
Anti-Human Fatty Acid Binding Protein clone 2
clone 2, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... FABP1(2168)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Cell Structure
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2