MABT94
Anti-Myomesin-2 Antibody, clone 3B9.3
clone 3B9.3, from mouse
Sinonimo/i:
Myomesin-2, 165 kDa connectin-associated protein, 165 kDa titin-associated protein, M-protein, Myomesin family member 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B9.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOM2(9172)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Myomesin-2 in human skeletal muscle tissue lysate.