MABT899
Anti-Mucin 5B Antibody, clone MDA-3E1
clone MDA-3E1, from mouse
Sinonimo/i:
Mucin 5 subunit B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MDA-3E1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Muc5B(74180)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Muc5b in Western Blotting applications (Ren, B., et. al. (2015). Biosci Rep. 35(3); e00220).
Inflammation & Immunology
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Muc5b in human nasal mucosal tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1