MAB3828
Anti-Mucin 5B Antibody, clone 15.5B
clone 15.5B, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MUC5B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15.5B, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUC5B(727897)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Immunohistchemistry: Paraffin sections. Deglycosylating the tissue is critical to expose epitope. There are a number of deglycosylation protocols available and a discussion of these related to Mucin can be found in Cao, Y. et al. (1997)(see references).
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2