MABT828
Anti-Myoferlin Antibody, clone 159
culture supernatant, clone 159, from mouse
Sinonimo/i:
Myoferlin, Fer-1-like protein 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
159, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOF(26509)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected myoferlin in C2C12 murine myoblast lysate and human skin fibroblast lysate. Antibody blocking with the immunogen peptide prior to Western blotting abolished the target band detection (Jaiswal, J.K., et al. (2007). Traffic. 8(1):77-88).
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution of this hybridoma culture supernatant detected myoferlin isoforms in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2