MABT523
Anti-beta-Actin Antibody, clone RM112
clone RM112, from rabbit
Sinonimo/i:
Actin, cytoplasmic 1, Beta-actin, beta-Actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM112, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected beta-Actin in A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
WGK 2