MABT456
Anti-MSN Antibody, clone 2C12
ascites fluid, clone 2C12, from mouse
Sinonimo/i:
Moesin, Membrane-organizing extension spike protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSN(4478)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected MSN in Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MSN in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
WGK 2