MABT29
Anti-Ninein Antibody, clone 79-160-7
clone 79-160-7, from mouse
Sinonimo/i:
ninein (GSK3B interacting protein), Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, ninein centrosomal protein, GSK3B-interacting protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
79-160-7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NIN(51199)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: The antibody has been shown to immunoprecipitate Ninein in L929 cells. (Delgehyr, 2005).
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected Ninein in 10 µg of Hek293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1