MABT1547
Anti-CFAP206 Antibody, clone ORF2-2A7
Sinonimo/i:
Cilia- and flagella-associated protein 206
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ORF2-2A7, monoclonal
PM
calculated mol wt 70.95 kDa
observed mol wt ~70 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cfap206(69329)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse testis tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CFAP206 in Mouse testis tissue extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CFAP206 in Western Blotting application. (Beckers, A., et al. (2020). Development. 147(21):dev188052).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1