MABT1546
Anti-β-Dystroglycan Antibody, clone 7D11
Sinonimo/i:
Dystrophin-associated glycoprotein 1;Beta-DG;MANDAG2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D11, monoclonal
PM
calculated mol wt 97.44 kDa
observed mol wt ~43 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse, porcine, bovine, feline, rat, Xenopus, canine
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ccr9(12769)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β-Dystroglycan in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunocytochemistry applications (Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Western Blotting applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196; Alonso-Rangel, L., et al. (2017). Life Sci. 182:1-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunofluorescence applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis.10(3):196; Moretti, A., et al. (2020). Nat Med. 26(2):207-214).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1