MABT1357
Anti-IZUMO1 Antibody, clone Mab120
clone Mab120, from rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Mab120, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Izumo1(73456)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Western Blotting applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Immunofluorescence applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IZUMO1 in mouse testis tissue lysate.