MABS480
Anti-PTPN22 Antibody, clone 3B3.1
culture supernatant, clone 3B3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 22, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase 70Z-PEP, Lymphoid phosphatase, LyP, PEST-domain phosphatase, PEP
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPN22(26191)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected PTPN22 in 10 µg of human burkitt′s lymphoma Ramos cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2