MABS456
Anti-PTP1B Antibody (Oxidized), clone scFvs 45
clone scFvs 45, from chicken
Sinonimo/i:
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
scFvs 45, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: This antibody immunoprecipitated PTP1B (Oxidized) recombinant (aa 1-321; WT and CASA mutant) (Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127-2143).
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot detected PTP1B (Oxidized) in recombinant PTP1B (aa 1-321; WT and CASA mutant) and scFv45) (Haque, A., et al. (2011). Cell. 147:185-198).
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot detected PTP1B (Oxidized) in recombinant PTP1B (aa 1-321; WT and CASA mutant)and scFv45) (Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127-2143).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: 278 ng of this antibody detected PTP1B (Oxidized) in recombinant PTP1B (aa 1-321; WT and CASA mutant) and scFv45 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1